Learn More
Fenetol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617362 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10402801 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10042920 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10176773 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10617362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221492500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-73-1
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00009090
Clave InChI DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
Nombre IUPAC etoxibenceno
SMILES CCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenetole
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -30.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 169.0°C to 170.0°C
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OC2H5
Índice de refracción 1.5055 to 1.5075
Cantidad 250 mL
Beilstein 06, 140
Índice Merck 15, 7343
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenetole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.