Learn More
Fenetol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422897 2500 mL 2500 ml
11402897 100 mL 100 ml
11412897 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15501.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-73-1 | C8H10O | 122.167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-73-1
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.167
Número MDL MFCD00009090
Clave InChI DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
Nombre IUPAC etoxibenceno
SMILES CCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenetole
Punto de fusión -30°C
Densidad 0.967
Punto de ebullición 169°C to 170°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.507
Cantidad 2500 mL
Número UN UN3271
Beilstein 636270
Índice Merck 14,7229
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza ≥98%