Learn More
Fenetiltriclorosilano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10159979 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10159979 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10159979 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432240010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenethyltrichlorosilane
CAS 940-41-0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2400g/mL
Punto de ebullición 93°C to 96°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9Cl3Si
Índice de refracción 1.5175 to 1.5195 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00039290
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.24
Sinónimo phenethyltrichlorosilane, trichloro 2-phenylethyl silane, 2-phenylethyl trichlorosilane, silane, trichlorophenethyl, trichlorophenethylsilane, trichloro phenethyl silane, silane, trichloro 2-phenylethyl, 1-phenyl-2-trichlorosilyl ethane, unii-iar3080y7z, trichloro-2-phenylethylsilane
Clave InChI FMYXZXAKZWIOHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)CCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC tricloro(2-feniletil)silano
Peso molecular (g/mol) 239.60
PubChem CID 70327
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.61
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenethyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RU– Solo para uso en investigación