Learn More
Fenetiloisotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10608783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10608783 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10216004 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10608783 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00242EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 2257-09-2
Fórmula molecular C9H9NS
Peso molecular (g/mol) 163.24
Número MDL MFCD00004821
Clave InChI IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-phenylethyl isothiocyanate, phenethyl isothiocyanate, phenylethyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatoethyl benzene, phenethyl mustard oil, phenylaethylsenfoel, benzene, 2-isothiocyanatoethyl, peitc, phenylethyl mustard oil, 2-phenylethylisothiocyanate
PubChem CID 16741
ChEBI CHEBI:351346
Nombre IUPAC 2-isotiocianatoetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenethyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.1000g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5CH2CH2NCS
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 7340
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 97%