Learn More
Fenetiloisotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenethyl isothiocyanate |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Densidad | 1.1000g/mL |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | C6H5CH2CH2NCS |
| Cantidad | 1 g |
| Índice Merck | 15, 7340 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.24 |
| Porcentaje de pureza | 97% |