Learn More
Fenetilamina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenethylamine-d4 |
| CAS | 87620-08-4 |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H7 N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzeneethan-d4-amine (9CI','ACI), Benzeneethan-1,1,2,2-d4-amine, Phenethylamine-d4, 2-Phenylethyl-1,1,2,2-d4-amine, 2-Phenylethylamine-1,1,2,2-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-feniletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.1143 |