Learn More
Fenetilamina-d4, TRC
Código de producto. 30419687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30419687 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30419687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32133625MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenethylamine-d4
CAS 87620-08-4
Fórmula molecular C8 2H4 H7 N
Cantidad 25 mg
Sinónimo Benzeneethan-d4-amine (9CI','ACI), Benzeneethan-1,1,2,2-d4-amine, Phenethylamine-d4, 2-Phenylethyl-1,1,2,2-d4-amine, 2-Phenylethylamine-1,1,2,2-D4
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6D2,7D2
SMILES [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccccc1
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterio-2-feniletanamina
Peso molecular (g/mol) 125.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.1143