Learn More
Isotiocianato de fenetilo, TRC
Código de producto. 30138150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138150 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30138150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29610025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylethyl Isothiocyanate
CAS 2257-09-2
Fórmula molecular C9 H9 N S
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzene, (2-isothiocyanatoethyl)-, Isothiocyanic acid, phenethyl ester (6CI,7CI,8CI), (2-Isothiocyanatoethyl)benzene, 1-(2-Isothiocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl isothiocyanate, Beta-phenylethyl isothiocyanate, JC 5411, NSC 87868, Phenethyl isothiocyanate, Phenethyl mustard oil, Phenylethyl isothiocyanate, Phenylethyl mustard oil, β-Phenethyl isothiocyanate, β-Phenylethyl isothiocyanate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
SMILES S=C=NCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-isotiocianatoetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 163.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0456