Learn More
Isocianato de fenetilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phenethyl Isocyanate |
| CAS | 1943-82-4 |
| Fórmula molecular | C9H9NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2-Isocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Isocyanate, beta-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Alcohol','Isocyanate, Isocyanic Acid','Phenethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | O=C=NCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-isocianatoetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 147.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0684 |