Learn More
Isocianato de fenetilo, TRC
Código de producto. 30424839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424839 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30424839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33534010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenethyl Isocyanate
CAS 1943-82-4
Fórmula molecular C9H9NO
Cantidad 10 g
Sinónimo (2-Isocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Isocyanate, beta-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Alcohol','Isocyanate, Isocyanic Acid','Phenethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
SMILES O=C=NCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-isocianatoetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 147.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0684