Learn More
Alcohol fenetílico, TRC
Código de producto. 30135896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135896 10 g 10 g
30134996 25 g 25 g
30011847 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29600010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-12-8
Fórmula molecular C8 H10 O
Peso molecular (g/mol) 122.16
Sinónimo Phenethyl Alcohol, 2-Phenlylerthanol, Benzeneethanol, (2-Hydroxyethyl)benzene, β-(Hydroxyethyl)benzene, β-PEA, β-Phenethanol, β-Phenethyl alcohol, β-Phenylethanol, β-Phenylethyl alcohol, 2-Phenethanol, 2-Phenethyl alcohol, 2-Phenyl-1-ethanol, 2-Phenylethanol, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, Ethanol, 2-phenyl-, NSC 406252, PEA, Phenethanol, Phenylethanol, Phenylethyl alcohol
Nombre IUPAC 2-feniletanol
SMILES OCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethanol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732
Porcentaje de pureza >95%