Learn More
Alcohol fenetílico, Mikromol™
Código de producto. 18050300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18050300 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 18050300 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0953.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Alcohol fenetílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethanol
CAS 60-12-8
Nombres de analitos o componentes 2-Phenylethanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Phenethyl Alcohol, 2-Phenlylerthanol, Benzeneethanol, (2-Hydroxyethyl)benzene, 2-Phenethanol, 2-Phenethyl alcohol, 2-Phenyl-1-ethanol, 2-Phenylethanol, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, Ethanol, 2-phenyl-, NSC 406252, PEA, Phenethanol, Phenylethanol, Phenylethyl alcohol, beta-(Hydroxyethyl)benzene, beta-PEA, beta-Phenethanol, beta-Phenethyl alcohol, beta-Phenylethanol, beta-Phenylethyl alcohol, 2-phenylethylalcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
SMILES OCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-feniletanol
Peso molecular (g/mol) 122.16
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 122,0732 g/mol