Learn More
Alcohol fenetílico, LoGiCal
Código de producto. 30458380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458380 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458380 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0953.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylethanol
CAS 60-12-8
Nombres de analitos o componentes 2-Phenylethanol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H10 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenethyl Alcohol, 2-Phenlylerthanol, Benzeneethanol, (2-Hydroxyethyl)benzene, 2-Phenethanol, 2-Phenethyl alcohol, 2-Phenyl-1-ethanol, 2-Phenylethanol, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, Ethanol, 2-phenyl-, NSC 406252, PEA, Phenethanol, Phenylethanol, Phenylethyl alcohol, beta-(Hydroxyethyl)benzene, beta-PEA, beta-Phenethanol, beta-Phenethyl alcohol, beta-Phenylethanol, beta-Phenylethyl alcohol, 2-phenylethylalcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-feniletanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 122.16
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 122,0732 g/mol