Learn More
Alcohol fenetílico, 99 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246563 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
100 ML
2.50 litro
250 ml
5 ML
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10246563 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10133230 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10521784 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10123230 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10562141 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10792754 10 L Tambor de plástico 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10246563 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130181000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-12-8
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002886
Clave InChI WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenethyl alcohol
Punto de fusión -27.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 219.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5300 to 1.5350
Cantidad 100 mL
Beilstein 06, 478
Índice Merck 15, 7338
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Nombre IUPAC 2-feniletanol
Viscosidad 7.58 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenethyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.