Learn More
Feneticillina Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30420234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420234 10 mg
30411309 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29632010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30302-52-4
Fórmula molecular C17H19N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 386.4
Sinónimo Pheneticillin Sodium Salt, Phenoxy PC Sodium Salt, Phenoxyethylpenicillin Sodium Salt, Synthepen Sodium Salt, α-Phenoxyethylpenicillin Sodium Salt, 1-Phenoxyethylpenicillin Sodium Salt, Alfacilin Sodium Salt, Feneticillin Sodium Salt, NSC 117548 Sodium Salt, Optipen Sodium Salt, Penicillin 152 Sodium Salt, Penicillin MV Sodium Salt, Peniplus Sodium Salt, Penorale Sodium Salt, Penova Sodium Salt, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(1-oxo-2-phenoxypropyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt
SMILES O=C1[C@@H](NC(C(OC2=CC=CC=C2)C)=O)C3N1[C@@H](C(O[Na])=O)C(C)(C)S3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenethicillin Sodium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O5S.Na/c1-9(24-10-7-5-4-6-8-10)13(20)18-11-14(21)19-12(16(22)23)17(2,3)25-15(11)19;/h4-9,11-12,15H,1-3H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9?,11-,12+,15?;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.0912