Learn More
Sulfato de fenelzina-d5 (fenil-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenelzine-D5 (phenyl-D5) Sulfate |
| CAS | 1219798-40-9 |
| Fórmula molecular | C8 D5 H7 N2 . H2 O4 S |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | [2-(Phenyl-d5)ethyl]hydrazine sulfate, 1-(2-Phenethyl)hydrazine-d5 sulfate, 1-Hydrazino-2-(phenyl-d5)ethane sulfate, Phenelzine-d5 sulfate, Phenelzine-D5 (phenyl-D5) sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10 H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCNN)c([2 H])c1[2 H].OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etilhidrazina;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 239.304 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.099 g/mol |
| Mostrar más |