Learn More
Fenelzina-d4 Sulfato, TRC
Código de producto. 30422638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422638 25 mg 25 miligramos
30419773 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29590225MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346605-03-5
Fórmula molecular C8H10D4N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.3
Sinónimo [2-Phenyl(ethyl-d4)]hydrazine dihydrogen sulfate, [β-Phenyl(ethyl-d4)]hydrazine dihydrogen sulfate, 2-Phen(ethyl-d4)hydrazine sulfate, Estinerval-d4, Fenelzin-d4, Kalgan-d4, Mao-rem-d4, NSC 170957-d4, Nardelzine-d4, Nardil-d4, Phenelzine Acid-d4 Sulfate, Phenelzine-d4 Bisulfate, Phenelzine-d4 Dihydrogen Sulfate, Phenelzine-d4 Hydrogen Sulfate, Phen(ethyl-d4)hydrazine Sulfate, Stinerval-d4, W 1544A-d4
SMILES NNC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=CC=CC=C1.O=S(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenelzine-d4 Sulfate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)/i6D2,7D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0925