Learn More
Phenciclona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332665 1 g 1 g
11342665 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00108.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5660-91-3 | C29H18O | 382.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5660-91-3
Fórmula molecular C29H18O
Peso molecular (g/mol) 382.46
Número MDL MFCD00051451
Clave InChI MNSDGJFEKUKHGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phencyclone, 1,3-diphenyl-2h-cyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta 1,2-l phenanthren-2-one
PubChem CID 97140
ChEBI CHEBI:48304
Nombre IUPAC 1,3-difenilciclopenta[l]fenantren-2-ona
SMILES O=C1C(=C2C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phencyclone
Punto de fusión 245°C to 249°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2061817
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.46
Porcentaje de pureza 97%