Learn More
Clorhidrato de fenbenzamina, LoGiCal
Código de producto. 30459392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459392 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459392 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3209.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenbenzamine Hydrochloride
CAS 2045-52-5
Nombres de analitos o componentes Phenbenzamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H22 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-phenyl-N2-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-phenyl-N'-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Ethylenediamine, N-benzyl-N',N'-dimethyl-N-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Antergan hydrochloride, N-Benzyl-N',N'-dimethyl-N-phenylethylenediamine hydrochloride, Phenbenzamine chloride, Phenbenzamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2.ClH/c1-18(2)13-14-19(17-11-7-4-8-12-17)15-16-9-5-3-6-10-16;/h3-12H,13-15H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(C)CCN(Cc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC N'-bencil-N,N-dimetil-N'-feniletano-1,2-diamina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 290.83
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.155 g/mol