Learn More
Fenazopiridina, TRC
Código de producto. 30413554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413554 100 mg
30417965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30413554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP313751100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-78-0
Fórmula molecular C11H11N5
Peso molecular (g/mol) 213.24
Sinónimo 3-(2-Phenyldiazenyl)-2,6-pyridinediamine Hydrochloride, 3-(Phenylazo)-2,6-pyridinediamine, 2,6-Diamino-3-phenylazopyridine, Gastracid, Gastrotest, NSC 145895
Nombre IUPAC 3-[(E)-fenildiazenil]piridina-2,6-diamina
SMILES Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazopyridine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N5/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H4,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.1014