Learn More
Fenazina, TRC
Código de producto. 30414267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414267 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30414267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2953835G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazine
CAS 92-82-0
Fórmula molecular C12 H8 N2
Cantidad 5 g
Sinónimo Phenazine (8CI','9CI','ACI), 9,10-Diazaanthracene, Azophenylene, Dibenzopyrazine, NSC 13157
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
SMILES c1ccc2nc3ccccc3nc2c1
Nombre IUPAC fenazina
Peso molecular (g/mol) 180.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0687