Learn More
Metosulfato de fenazina, TRC
Código de producto. 30414424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414424 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30414424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP295385500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazine Methosulfate
CAS 299-11-6
Fórmula molecular C14H14N2O4S
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-N-Methylphenazonium Methosulfate, 9-Methylphenazinium Methyl Sulfate, N-Methylphenazine Methosulfate, N-Methylphenazinium Methosulfate, N-Methylphenazinium Methyl Sulfate, N-Methylphenazonium Methosulfate, N-Methylphenazonium Methosulphate, NSC 34661, PMS, PMS (pharmaceutical), Phenazine Methosulfate, Phenazine Methosulphate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
SMILES COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
Nombre IUPAC 5-metilfenazin-5-io; sulfato de metilo
Peso molecular (g/mol) 306.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.0674