Learn More
Metosulfato de fenazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423248 5 g 5 g
15433248 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56718.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.88€
    162.65€ / 5 g
    Ahorro 35.23€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 299-11-6 | C14H14N2O4S | 306.336 g/mol
It is used with ascorbic acid to determine nitric oxide reductase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza con ácido ascórbico para determinar la actividad del óxido nítrico reductasa.
Solubilidad
Soluble en agua. (100 g/l a20 °C)
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 299-11-6
Fórmula molecular C14H14N2O4S
Peso molecular (g/mol) 306.336
Número MDL MFCD00011923
Clave InChI RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
PubChem CID 9285
ChEBI CHEBI:8055
Nombre IUPAC 5-metilfenazin-5-io; sulfato de metilo
SMILES C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazine methosulfate
Cantidad 5 g
Beilstein 3898869
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water. (100g/L at20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.34
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenazine methosulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine methosulfate