Learn More
Fenazina Etosulfato, TRC
Código de producto. 30425864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425864 1 g -
30420737 500 mg -
30425610 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2953781G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10510-77-7
Fórmula molecular C14H13N2 .C2H5O4S
Peso molecular (g/mol) 334.4
Sinónimo N-Ethylphenazinium Ethyl Sulfate, N-Ethylphenazonium Ethyl Sulfate, NSC 402863
Nombre IUPAC (E)-3-(2,5-dimetilanilino)-1-fenilprop-2-en-1-uno
SMILES Cc1ccc(C)c(N\C=C\C(=O)c2ccccc2)c1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Phenazine Ethosulfate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO/c1-13-8-9-14(2)16(12-13)18-11-10-17(19)15-6-4-3-5-7-15/h3-12,18H,1-2H3/b11-10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.131
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.