Learn More
Fenazina Etosulfato, TRC
Código de producto. 30420737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420737 500 mg -
30425610 250 mg 250 miligramos
30425864 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP295378500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10510-77-7
Fórmula molecular C14H13N2 .C2H5O4S
Peso molecular (g/mol) 334.4
Sinónimo N-Ethylphenazinium Ethyl Sulfate, N-Ethylphenazonium Ethyl Sulfate, NSC 402863
Nombre IUPAC (E)-3-(2,5-dimetilanilino)-1-fenilprop-2-en-1-uno
SMILES Cc1ccc(C)c(N\C=C\C(=O)c2ccccc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazine Ethosulfate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO/c1-13-8-9-14(2)16(12-13)18-11-10-17(19)15-6-4-3-5-7-15/h3-12,18H,1-2H3/b11-10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.131