Learn More
Fenacina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489180 25 g 25 g
11479180 5 g 5 g
11499180 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489180 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15770.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-82-0 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
Phenazine is the parent substance of many dyestuffs, such as the toluylene red, indulines and safranines. It can be applied in therapeutic uses, used as antipsychotic and antiemetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-82-0
Fórmula molecular C12H8N2
Peso molecular (g/mol) 180.21
Número MDL MFCD00005023
Clave InChI PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
Nombre IUPAC fenazina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazine
Punto de fusión 175°C to 177°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine