Learn More
Fenacina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Phenazine is the parent substance of many dyestuffs, such as the toluylene red, indulines and safranines. It can be applied in therapeutic uses, used as antipsychotic and antiemetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenazine |
| Punto de fusión | 175°C to 177°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.21 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Forma física | Crystals or Powder or Crystalline Powder or Needles |
Seguridad y manipulación
- Phenazine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P330-Enjuagarse la boca.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenazine