Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenazine |
| Color | Amarillo |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.2% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
| Forma física | Polvo cristalino |