Learn More
Fenazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10417140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10417140 10 g Frasco de vidrio 10 g
10163130 5 g Frasco de vidrio 5 g
15199173 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10417140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130150100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92-82-0 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-82-0
Fórmula molecular C12H8N2
Peso molecular (g/mol) 180.21
Número MDL MFCD00005023
Clave InChI PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzopyrazine, azophenylene, dibenzoparadiazine, acridizine, 9,10-diazaanthracene, dibenzo-p-diazine, unii-2jhr6k463w, phenazine, dibenzo b,e pyrazine, acmc-209rhs
PubChem CID 4757
ChEBI CHEBI:36674
Nombre IUPAC fenazina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C3C=CC=CC3=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenazine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 174.0°C to 177.0°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición >360.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 23,223
Índice Merck 15,7331
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol and ether, moderately soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.