Learn More
Melford Phenanthroline
Código de producto. 30018680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018680 50 g 50 g
30018679 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018680 Proveedor Melford N.º de proveedor P3020050.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Forms a complex with ferrous ions.
Forms a complex with ferrous ions. It can be used as an indicator in oxidation-reduction systems in fitrating ferrous salts. Material passes test for redox indicator and passes test for iron determination.
Especificaciones
CAS 5144-89-8
Fórmula molecular C12H8N2-H2O
Cantidad 50 g