Learn More
Fenantro[1,10-cd][1,2]ditiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole |
| CAS | 158690-51-8 |
| Fórmula molecular | C14H8S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole Ring Parent |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8S2/c1-2-5-10-9(4-1)8-13-14-11(10)6-3-7-12(14)15-16-13/h1-8H |
| SMILES | S1Sc2cc3ccccc3c4cccc1c24 |
| Peso molecular (g/mol) | 240.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0067 |