Learn More
Fenantro[1,10-cd][1,2]ditiol, TRC
Código de producto. 30424690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30424690 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30424690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP295035100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole
CAS 158690-51-8
Fórmula molecular C14H8S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phenanthro[1,10-cd][1,2]dithiole Ring Parent
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8S2/c1-2-5-10-9(4-1)8-13-14-11(10)6-3-7-12(14)15-16-13/h1-8H
SMILES S1Sc2cc3ccccc3c4cccc1c24
Peso molecular (g/mol) 240.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0067
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.