Learn More
Fenantridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10421792 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10421792 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10194251 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10463785 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10421792 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169250010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 229-87-8 | C13H9N | 179.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 229-87-8
Fórmula molecular C13H9N
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00004989
Clave InChI RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-phenanthridine, benzo c quinoline, 3,4-benzoquinoline, 9-azaphenanthrene, 3,4-benzoisoquinoline, 5-azaphenanthrene, unii-62qgs7cps6, ccris 1234, 62qgs7cps6
PubChem CID 9189
ChEBI CHEBI:36421
Nombre IUPAC fenantridina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NC3=CC=CC=C23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthridine
Punto de fusión 104.0°C to 108.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 100g/mL
Punto de ebullición 349.0°C (769.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 20, 466
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene, dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenanthridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.