Learn More
Fenantrenol, TRC
Código de producto. 30417842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30417842 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30417842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2950051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyphenanthrene
CAS 605-55-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H10 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-Phenanthrol (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxyphenanthrene, NSC 2576
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9,15H
SMILES Oc1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
Nombre IUPAC fenantreno-2-ol
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0732
Porcentaje de pureza >95