Learn More
Fenantreno, TRC
Código de producto. 30419168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419168 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30419168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29480025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene
CAS 85-01-8
Fórmula molecular C14 H10
Cantidad 25 g
Sinónimo Phenanthrene, NSC 26256, Ravatite, [3]Helicene
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
Nombre IUPAC fenantreno
Peso molecular (g/mol) 178.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0783