Learn More
Fenantreno-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenanthrene D10 |
| CAS | 1517-22-2 |
| Fórmula molecular | C14 2H10 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c([2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c23 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteriophenanthrene |
| Peso molecular (g/mol) | 188.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188,141 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química |