Learn More
Fenantreno-9-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491667 1 g 1 g
11401677 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25648.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4707-71-5 | C15H10O | 206.24 g/mol
Phenanthrene-9-carboxaldehyde is used to make fluorescent probes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenantreno-9-carboxaldehído se utiliza para fabricar sondas fluorescentes.
Solubilidad
Soluble en acetona, diclorometano y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire y ácidos. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4707-71-5
Fórmula molecular C15H10O
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD00001175
Clave InChI QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
Nombre IUPAC fenantreno-9-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene-9-carboxaldehyde
Punto de fusión 100°C to 103°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetone,dichloromethane,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%