Learn More
Ácido fenantreno-9-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Phenanthrene-9-boronic acid as a reactant is involved in the synthesis of large polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and electron rich benzo[g,h,i]perylenes. It is also used for preparation of FLAP protein inhibitors as anti-inflammatory agents and aminoisoquinolinones as PARP-2 selective inhibitors. As a reactant it is involved in homocoupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido fenantreno-9-borónico se utiliza como reactivo que participa en la síntesis de grandes hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y benzo[g,h,i]perilenos ricos en electrones. También se utiliza para la preparación de inhibidores de la proteína FLAP como agentes antiinflamatorios y de aminoisoquinolinonas como inhibidores selectivos de la PARP-2. Como reactivo está involucrado en reacciones de homoaclopamiento.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phenanthrene-9-boronic acid |
| Punto de fusión | 254°C to 256°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.05 |
| Porcentaje de pureza | 97% |