Learn More
Ácido fenantreno-9-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419287 1 g 1 g
15429287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52546.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68572-87-2 | C14H11BO2 | 222.05 g/mol
Phenanthrene-9-boronic acid as a reactant is involved in the synthesis of large polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and electron rich benzo[g,h,i]perylenes. It is also used for preparation of FLAP protein inhibitors as anti-inflammatory agents and aminoisoquinolinones as PARP-2 selective inhibitors. As a reactant it is involved in homocoupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fenantreno-9-borónico se utiliza como reactivo que participa en la síntesis de grandes hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y benzo[g,h,i]perilenos ricos en electrones. También se utiliza para la preparación de inhibidores de la proteína FLAP como agentes antiinflamatorios y de aminoisoquinolinonas como inhibidores selectivos de la PARP-2. Como reactivo está involucrado en reacciones de homoaclopamiento.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68572-87-2
Fórmula molecular C14H11BO2
Peso molecular (g/mol) 222.05
Número MDL MFCD00143524
Clave InChI JCDAUYWOHOLVMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-phenanthreneboronic acid, 9-phenanthracenylboronic acid, phenanthrene-9-boronic acid, 9-phenanthrenylboronic acid, 9-phenanthrene boronic acid, 9-phenanthreneboronicacid, 9-phenanthrylboronic acid, boronic acid, 9-phenanthrenyl, phenanthracene-9-boronic acid, phenanthreneboronicacid
PubChem CID 11775704
Nombre IUPAC ácido fenantren-9-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene-9-boronic acid
Punto de fusión 254°C to 256°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.05
Porcentaje de pureza 97%