Learn More
Ácido fenantreno-4,5-dicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15491078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491078 250 mg 250 miligramos
15471078 1 g 1 g
15481078 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54939.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente con la ventilación adecuada. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5462-82-8
Fórmula molecular C16H10O4
Peso molecular (g/mol) 266.252
Número MDL MFCD11110581
Clave InChI RAGXPRCIICFJIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-phenanthrenedicarboxylic acid, phenanthrene-4,5-dicarboxylate, 4,5-phenanthrenedicarboxylicacid, phenanthrene-4,5-dicarboxylic acid
PubChem CID 95075
ChEBI CHEBI:81603
Nombre IUPAC ácido fenantreno-4,5-dicarboxílico
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C3=C(C=CC=C3C(=O)O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenanthrene-4,5-dicarboxylic acid
Punto de fusión 244°C to 246°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.25
Porcentaje de pureza 97%