Learn More
Fenantreno-13C6 (contiene ~5 % sin etiquetar), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenanthrene-13C6 |
| CAS | 1189955-53-0 |
| Fórmula molecular | 13C6 C8 H10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phenanthrene 13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1+1,3+1,5+1,7+1,11+1,13+1 |
| SMILES | [13cH]1[13cH][13cH][13c]2[13c]([13cH]1)ccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | fenantreno |
| Peso molecular (g/mol) | 184.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0984 |