Learn More
Tocris Bioscience™ Phenamil
Descripción
TRPP3 channel inhibitor (IC50 = 0.14 μM). Also inhibits epithelial Na+ channels (Kd = 0.4 nM for a high affinity site on the epithelial Na+ channel). Derivative of amiloride (Cat. No. 0890).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenamil |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.83 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 401.826 |