Learn More
Phenamacril, TRC
Código de producto. 30416286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416286 50 mg 50 miligramos
30415636 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29478550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39491-78-6
Fórmula molecular C12 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 216.24
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-amino-2-cyano-3-phenyl-, ethyl ester, (2Z)-, 2-Propenoic acid, 3-amino-2-cyano-3-phenyl-, ethyl ester, (Z)- (9CI), Ethyl (2Z)-3-amino-2-cyano-3-phenylprop-2-enoate, Ethyl (Z)-3-amino-2-cyano-3-phenylprop-2-enoate, Phenamacril, Phenamacryl
Nombre IUPAC etil (Z)-3-amino-2-ciano-3-fenilprop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)\C(=C(/N)\c1ccccc1)\C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenamacril
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O2/c1-2-16-12(15)10(8-13)11(14)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,14H2,1H3/b11-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0899