Learn More
Fenoglicodol, TRC
Código de producto. 30411333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411333 50 mg
30424330 10 mg
30426174 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29472550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-93-6
Fórmula molecular C11H15ClO2
Peso molecular (g/mol) 214.69
Sinónimo 2-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-2,3-butanediol, 2-p-Chlorophenyl-3-methyl-2,3-butanediol, Acalmid, Acalo, Alterton, Felixyn, NSC 169451, NSC 63894, Sinforil, Stesil, Ultran
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-3-metilbutano-2,3-diol
SMILES CC(C)(O)C(C)(O)c1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenaglycodol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15ClO2/c1-10(2,13)11(3,14)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7,13-14H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0761