Learn More
Cloruro de fenactropinio, LoGiCal
Código de producto. 30460603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30460603 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30460603 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1878.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenactropinium Chloride
CAS 3784-89-2
Nombres de analitos o componentes Phenactropinium Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H28 N O4 . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-[(2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-8-methyl-8-(2-oxo-2-phenylethyl)-, chloride (1:1), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-[(hydroxyphenylacetyl)oxy]-8-methyl-8-(2-oxo-2-phenylethyl)-, chloride (9CI), 8-Phenacylhomatropinium chloride (6CI,7CI), 8-Phenacylhomatropine chloride, N-Phenacylhomatropine chloride, N-Phenacylhomatropinium chloride, Phenactropinium, Phenactropinium bromide, Phenactropinium chloride, Phenacylhomatropinium chloride, ROQ 432, Trophenium
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28NO4.ClH/c1-25(16-22(26)17-8-4-2-5-9-17)19-12-13-20(25)15-21(14-19)29-24(28)23(27)18-10-6-3-7-11-18;/h2-11,19-21,23,27H,12-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1/t19-,20+,21+,23?,25?;
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].C[N+]1(CC(=O)c2ccccc2)[C@@H]3CC[C@H]1C[C@H](C3)OC(=O)C(O)c4ccccc4
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-metil-8-fenacil-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 2-hidroxi-2-fenilacetato;cloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 429.94
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.1707 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.