Learn More
Cloruro de fenactropinio, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenactropinium Chloride |
| CAS | 3784-89-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Phenactropinium Chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H28 N O4 . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-[(2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-8-methyl-8-(2-oxo-2-phenylethyl)-, chloride (1:1), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-[(hydroxyphenylacetyl)oxy]-8-methyl-8-(2-oxo-2-phenylethyl)-, chloride (9CI), 8-Phenacylhomatropinium chloride (6CI,7CI), 8-Phenacylhomatropine chloride, N-Phenacylhomatropine chloride, N-Phenacylhomatropinium chloride, Phenactropinium, Phenactropinium bromide, Phenactropinium chloride, Phenacylhomatropinium chloride, ROQ 432, Trophenium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H28NO4.ClH/c1-25(16-22(26)17-8-4-2-5-9-17)19-12-13-20(25)15-21(14-19)29-24(28)23(27)18-10-6-3-7-11-18;/h2-11,19-21,23,27H,12-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1/t19-,20+,21+,23?,25?; |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | [Cl-].C[N+]1(CC(=O)c2ccccc2)[C@@H]3CC[C@H]1C[C@H](C3)OC(=O)C(O)c4ccccc4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?