Learn More
Fenacetina, TRC
Código de producto. 30133251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133251 1 g 1 g
18093240 50 mg 50 miligramos
18092120 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2945801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-44-2
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Sinónimo Phenacetin, Acetamide, N-(4-ethoxyphenyl)-, p-Acetophenetidide (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, Aceto-4-phenetidine, Acetophenetidin, Acetophenetidine, Acetophenetin, Acetparaphenetidine, Acetphenetidin, Fenidina, Fenina, Kalmin, N-Acetyl-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-phenetidine, NSC 7651, Pertonal, Phenacetine, Phenazetin, Phenedina, Phenidin, Phenin, p-Ethoxyacetanilide, p-Phenetidin acetate
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenacetin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946
Porcentaje de pureza >95%