Learn More
Fenacetina (p-acetofenetidida), Lipomed
Código de producto. 30459280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459280 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30459280 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPHN97850
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Fenacetina (p-acetofenetidida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenacetin
CAS 62-44-2
Nombres de analitos o componentes Phenacetin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Sinónimo Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 179.22
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179,0946 g/mol