Learn More
Fenacetina (p-acetofenetidida), Lipomed
Código de producto. 30457464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457464 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30457464 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPHN978100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Fenacetina (p-acetofenetidida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenacetin
CAS 62-44-2
Nombres de analitos o componentes Phenacetin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Sinónimo Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 179.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179,0946 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.