Learn More
Fenacetina, Mikromol™
Código de producto. 18000720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18000720 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18000720 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0551.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenacetina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenacetin
CAS 62-44-2
Nombres de analitos o componentes Phenacetin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenacetin, p-Acetophenetidide, 4-(Acetylamino)phenetole, 4-Ethoxy-1-acetylaminobenzene, 4-Ethoxyacetanilide, 4'-Ethoxyacetanilide, Aceto-4-phenetidine, Acetophenetidin, Acetophenetidine, Acetophenetin, Acetphenetidin, Fenidina, Fenina, Kalmin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-ethoxyaniline, N-Acetyl-p-phenetidine, NSC 7651, Pertonal, Phenacetine, Phenazetin, Phenedina, Phenidin, Phenin, p-Ethoxyacetanilide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 179.22
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179,0946 g/mol