Learn More
Phenacetin, MedChemExpress
Código de producto. 16470948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16470948 5 g 5 g
16402199 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0476
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Phenacetin (Acetophenetidin) is a non-opioid analgesic/antipyretic agent. Phenacetin is a selective COX-3 inhibitor. Phenacetin is used as probe of cytochrome P450 enzymes CYP1A2 in human liver microsomes and in rats.
Phenacetin (Acetophenetidin) is a non-opioid analgesic/antipyretic agent. Phenacetin is a selective COX-3 inhibitor. Phenacetin is used as probe of cytochrome P450 enzymes CYP1A2 in human liver microsomes and in rats.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenacetin
CAS 62-44-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13NO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Acetophenetidin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (557.97 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=C(OCC)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 179.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation